Stampa…
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-methylthiazole-5-carboxylate
OR40519-25G OR40519-5G
APOSOR40519-25GEA 82.9 EUR
APOSOR40519-25G APOSOR40519-5G
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₂S
Peso molecolare: 171,214 g/mol
Punto di ebollizione: 215…233 °C
Punto di fusione: 27…28 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00626873
CAS Number: 20582-55-2