Stampa…
2-Amino-5-methoxypyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40515-5G OR40515-1G OR40515-25G
APOSOR40515-5GEA 132 EUR
APOSOR40515-5G APOSOR40515-1G APOSOR40515-25G
2-Amino-5-methoxypyridine 97%
2-Amino-5-methoxypyridine
Formula: C₆H₈N₂O
Punto di ebollizione: 128…130 °C/10mmHg
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD07374873
CAS Number: 10167-97-2