Stampa…
5-Bromo-1H-inden-2(3H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromoindan-2-one
OR40513-100MG OR40513-250MG OR40513-1G
APOSOR40513-100MGEA 81.5 EUR
APOSOR40513-100MG APOSOR40513-250MG APOSOR40513-1G
5-Bromo-1H-inden-2(3H)-one
5-Bromo-1H-inden-2(3H)-one
Formula: C₉H₇BrO
Peso molecolare: 211,0600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07778391
CAS Number: 174349-93-0