Stampa…
3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxylic acid amide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxamide, 3-Amino-5-methylpicolinamide
OR40508-1G OR40508-250MG OR40508-5G
APOSOR40508-1GEA 147 EUR
APOSOR40508-1G APOSOR40508-250MG APOSOR40508-5G
3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxylic acid amide
3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxylic acid amide
Formula: C₇H₉N₃O
Peso molecolare: 151,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15142820
CAS Number: 1208081-47-3