Stampa…
1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-tert-Butoxycarbonyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-Boc-4-oxo-3-piperidinecarboxylate, Ethyl 1-tert-Butoxycarbonyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate, 1-Boc-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone, 1-tert-Butyl 3-ethyl 4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate, 1-Boc-4-oxo-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 1-tert-Butoxycarbonyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone
OR40500-10G OR40500-25G OR40500-5G
APOSOR40500-10GEA 66.9 EUR
APOSOR40500-10G APOSOR40500-25G APOSOR40500-5G
1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate 95%
1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate
Formula: C₁₃H₂₁NO₅
Peso molecolare: 271,3100 g/mol
Punto di fusione: 52…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862189
CAS Number: 98977-34-5