Stampa…
Tetracloro-o-benzochinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4,5,6-Tetrachloro-1,2-benzoquinone, Tetrachloro-1,2-benzoquinone, 2-Chloranil, Tetrachloro-o-benzoquinone, o-Chloranil, 3,4,5,6-Tetrachlorocyclohexa-3,5-diene-1,2-dione
OR40496-25G OR40496-5G
APOSOR40496-25GEA 452 EUR
APOSOR40496-25G APOSOR40496-5G
Tetracloro-o-benzochinone
Tetracloro-o-benzochinone
Formula: C₆Cl₄O₂
Peso molecolare: 245,88 g/mol
Punto di fusione: 126…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001646
CAS Number: 2435-53-2