Stampa…
Bromoetilene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR40494-1KG OR40494-250G
APOSOR40494-1KGEA 626 EUR
APOSOR40494-1KG APOSOR40494-250G
Bromoetilene 98%
Bromoetilene
Formula: C₂H₃Br
Punto di ebollizione: 16 °C
Punto di fusione: –139,5 °C
Densità: 1,517 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: <–8 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000183
CAS Number: 593-60-2
EINECS: 209-800-6
UN: 1085
ADR: 2.1,