Stampa…
2-Amino-3-formylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40471-25G OR40471-5G OR40471-1G
APOSOR40471-25GEA 77 EUR
APOSOR40471-25G APOSOR40471-5G APOSOR40471-1G
2-Amino-3-formylpyridine 98%
2-Amino-3-formylpyridine
Formula: C₆H₆N₂O
Punto di fusione: 98…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01830382
CAS Number: 7521-41-7