Stampa…
2-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)cyclohexanecarboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4047-1G OR4047-250MG
APOSOR4047-1GEA 43.7 EUR
APOSOR4047-1G APOSOR4047-250MG
2-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)cyclohexanecarboxylic acid 95+%
2-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)cyclohexanecarboxylic acid
Racemic mixture of cis isomers
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₄
Peso molecolare: 266,3 g/mol
Punto di fusione: 120…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01568097
CAS Number: 633320-99-7