Stampa…
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40464-25G OR40464-5G OR40464-100G
APOSOR40464-25GEA 58.2 EUR
APOSOR40464-25G APOSOR40464-5G APOSOR40464-100G
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid 97%
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid
Formula: C5H6O3
Peso molecolare: 114,10 g/mol
Punto di fusione: 69…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100900
CAS Number: 23761-23-1