6-Methoxyquinaldine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₁NO Punto di fusione: 62…66 °C Densità: 0,973 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006761 CAS Number: 1078-28-0 EINECS: 214-080-1 |