Stampa…
2-Amino-5-methylphenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40461-1G OR40461-250MG
APOSOR40461-1GEA 112 EUR
APOSOR40461-1G APOSOR40461-250MG
2-Amino-5-methylphenylboronic acid pinacol ester
2-Amino-5-methylphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₂₀BNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06795664
CAS Number: 948592-80-1