1-Bromo-4-ethynylbenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Bromophenylacetylene, 1-Ethynyl-4-bromobenzene, (4-Bromophenyl)acetylene, (4-Bromophenyl)ethyne
OR40459-25G
OR40459-5G
APOSOR40459-25GEA
90.2
EUR
APOSOR40459-25G
APOSOR40459-5G
1-Bromo-4-ethynylbenzene 98%
1-Bromo-4-ethynylbenzene
Formula:
C₈H₅Br Peso molecolare: 181,03 g/mol Punto di ebollizione: 88…90 °C/16mmHg Punto di fusione: 64…67 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00168822 CAS Number: 766-96-1 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |