Stampa…
3,4-Epoxy-1-butene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR40458-25G OR40458-5G
APOSOR40458-25GEA 426 EUR
APOSOR40458-25G APOSOR40458-5G
3,4-Epoxy-1-butene 97%
3,4-Epoxy-1-butene
Formula: C₄H₆O
Punto di ebollizione: 65…66 °C
Punto di fusione: –135 °C
Densità: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –50 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005149
CAS Number: 930-22-3
EINECS: 213-210-4
UN: 1993
ADR: 3,I