Stampa…
2-Aminopyridine-4-methanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4-pyridinylmethanol, (2-Aminopyridin-4-yl)-methanol, (2-Aminopyridin-4-yl)methanol, (2-Aminopyrid-4-yl)methanol
OR40456-1G OR40456-5G OR40456-25G
APOSOR40456-1GEA 62.6 EUR
APOSOR40456-1G APOSOR40456-5G APOSOR40456-25G
2-Aminopyridine-4-methanol 98%
2-Aminopyridine-4-methanol
Formula: C₆H₈N₂O
Peso molecolare: 124,143 g/mol
Punto di fusione: 80…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791261
CAS Number: 105250-17-7