Stampa…
Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate, Methyl 2-aminoisonicotinate
OR40455-25G OR40455-1G OR40455-5G
APOSOR40455-25GEA 61.1 EUR
APOSOR40455-25G APOSOR40455-1G APOSOR40455-5G
Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Methyl-2-aminoisonicotinate
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di fusione: 144…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039316
CAS Number: 6937-03-7