Stampa…
2-Methoxy-4-nitrophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40450-100G OR40450-25G
APOSOR40450-100GEA 0 EUR
APOSOR40450-100G APOSOR40450-25G
2-Methoxy-4-nitrophenol 98%
2-Methoxy-4-nitrophenol
Formula: C₇H₇NO₄
Punto di fusione: 99…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012143
CAS Number: 3251-56-7