Stampa…
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4045-1G OR4045-5G OR4045-25G
APOSOR4045-1GEA 94.4 EUR
APOSOR4045-1G APOSOR4045-5G APOSOR4045-25G
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid 95+%
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₈N₂O₄
Punto di fusione: 156…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03645365
CAS Number: 128276-50-6