Stampa…
Triphenylsulphonium chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40449-1G OR40449-5G
APOSOR40449-1GEA 16.1 EUR
APOSOR40449-1G APOSOR40449-5G
Triphenylsulphonium chloride 95%
Triphenylsulphonium chloride
Formula: (C₆H₅)₃SCl
Peso molecolare: 298,84 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00031716
CAS Number: 4270-70-6