Stampa…
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40442-1G OR40442-250MG
APOSOR40442-1GEA 148 EUR
APOSOR40442-1G APOSOR40442-250MG
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Formula: C₄H₇NO₂
Peso molecolare: 101,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09751256
CAS Number: 15166-68-4