4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid ethyl ester 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₂N₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03645366 CAS Number: 128276-49-3 |