Stampa…
5-Methylpyridin-3-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxy-5-methylpyridine, 3-Hydroxy-5-picoline
OR40438-1G OR40438-5G
APOSOR40438-1GEA 77.1 EUR
APOSOR40438-1G APOSOR40438-5G
5-Methylpyridin-3-ol
5-Methylpyridin-3-ol
Formula: C₆H₇NO
Peso molecolare: 109,13 g/mol
Punto di fusione: 136…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00661297
CAS Number: 42732-49-0