Stampa…
Anthranilamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Aminobenzamide
OR4043-100G OR4043-10G OR4043-25G
APOSOR4043-100GEA 32.1 EUR
APOSOR4043-100G APOSOR4043-10G APOSOR4043-25G
Anthranilamide
Anthranilamide
Formula: C₇H₈N₂O
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di ebollizione: 300 °C
Punto di fusione: 110…114 °C
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007981
CAS Number: 88-68-6
EINECS: 201-851-2