Stampa…
2-bromo-5-methylthiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-5-methylthiazole
OR40428-10G OR40428-5G
APOSOR40428-10GEA 97.4 EUR
APOSOR40428-10G APOSOR40428-5G
2-bromo-5-methylthiazole 97%
2-bromo-5-methylthiazole
Formula: C₄H₄BrNS
Peso molecolare: 178,047 g/mol
Punto di ebollizione: 82…84 °C/9mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08460610
CAS Number: 41731-23-1