Stampa…
2-Bromo-m-cresol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-3-methylphenol
OR40426-25G OR40426-5G OR40426-1G
APOSOR40426-25GEA 303 EUR
APOSOR40426-25G APOSOR40426-5G APOSOR40426-1G
2-Bromo-m-cresol 98%
2-Bromo-m-cresol
Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187,0300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09991797
CAS Number: 22061-78-5