Stampa…
5-(2-Chlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Fornitore: Apollo Scientific
OR40425-1G OR40425-250MG OR40425-500MG OR40425-5G
APOSOR40425-1GEA 249 EUR
APOSOR40425-1G APOSOR40425-250MG APOSOR40425-500MG APOSOR40425-5G
5-(2-Chlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(2-Chlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formula: C₁₂H₁₁ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02067868
CAS Number: 55579-68-5