Stampa…
Ethyl-7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR40424-1G OR40424-5G OR40424-25G
APOSOR40424-1GEA 87.3 EUR
APOSOR40424-1G APOSOR40424-5G APOSOR40424-25G
Ethyl-7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉BrN₂O₂
Peso molecolare: 269,10 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11505036
CAS Number: 1187236-18-5