[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Dichloro 1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene palladium (II) dichloromethane, [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) Dichloride Dichloromethane Adduct (1:1), Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II), complex with dichloromethane, 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene-palladium(II)dichloride dichloromethane adduct, 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene-palladium(II)dichloride dichloromethane complex
Formula:
C₃₅H₃₀Cl₄FeP₂Pd Punto di fusione: 275…280 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00792899 CAS Number: 95464-05-4 |