Stampa…
1-Bromo-3-iodo-5-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40409-1G OR40409-250MG
APOSOR40409-1GEA 512 EUR
APOSOR40409-1G APOSOR40409-250MG
1-Bromo-3-iodo-5-nitrobenzene 95%
1-Bromo-3-iodo-5-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrINO₂
Peso molecolare: 327,9020 g/mol
Punto di fusione: 97…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13194576
CAS Number: 861601-15-2