Stampa…
(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole, (2-Aminothiazol-5-yl)methanol
OR40405-1G OR40405-250MG OR40405-5G
APOSOR40405-1GEA 228 EUR
APOSOR40405-1G APOSOR40405-250MG APOSOR40405-5G
(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formula: C₄H₆N₂OS
Peso molecolare: 130,17 g/mol
Punto di ebollizione: 340 °C/760mmHg
Punto di fusione: 102…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06203018
CAS Number: 131184-73-1