Stampa…
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40403-1G OR40403-250MG OR40403-5G
APOSOR40403-1GEA 29 EUR
APOSOR40403-1G APOSOR40403-250MG APOSOR40403-5G
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formula: C₆H₅BrN₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059261
CAS Number: 405224-24-0