Stampa…
Phenylphosphonic dichloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Phenyldichlorophosphine oxide, Dichlorophenylphosphine oxide
OR40402-100G OR40402-500G
APOSOR40402-100GEA 65.5 EUR
APOSOR40402-100G APOSOR40402-500G
Phenylphosphonic dichloride
Phenylphosphonic dichloride
Formula: C₆H₅Cl₂OP
Peso molecolare: 194,98 g/mol
Punto di ebollizione: 258 °C
Punto di fusione: 3 °C
Densità: 1,375 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002070
CAS Number: 824-72-6
EINECS: 212-534-3
UN: 3265
ADR: 8,II