Stampa…
3-Bromo-5-methoxyaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR40401-1G OR40401-5G OR40401-25G
APOSOR40401-1GEA 29.2 EUR
APOSOR40401-1G APOSOR40401-5G APOSOR40401-25G
3-Bromo-5-methoxyaniline 97%
3-Bromo-5-methoxyaniline
Formula: C₇H₈BrNO
Punto di fusione: 51…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11878497
CAS Number: 16618-68-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III