Stampa…
Methoxyacetyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR40393-100G OR40393-25G
APOSOR40393-100GEA 109 EUR
APOSOR40393-100G APOSOR40393-25G
Methoxyacetyl chloride 95%
Methoxyacetyl chloride
Formula: C₃H₅ClO₂
Peso molecolare: 108.52 g/mol
Punto di ebollizione: 112…113 °C
Densità: 1.187 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000728
CAS Number: 38870-89-2
EINECS: 254-169-2
UN: 2920
ADR: 8+3 II