Stampa…
N,N-Dimetil-m-fenilendiammina bicloridrato
Fornitore: Apollo Scientific
OR40391-25G OR40391-5G
APOSOR40391-25GEA 176 EUR
APOSOR40391-25G APOSOR40391-5G
N,N-Dimetil-m-fenilendiammina bicloridrato
N,N-Dimetil-m-fenilendiammina bicloridrato
Formula: C₈H₁₄Cl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012971
CAS Number: 3575-32-4