Stampa…
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
OR40379-5G OR40379-1G OR40379-25G
APOSOR40379-5GEA 62.5 EUR
APOSOR40379-5G APOSOR40379-1G APOSOR40379-25G
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09863164
CAS Number: 89793-12-4