1-Pyreneboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₆H₁₁BO₂ Punto di fusione: 247…251 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD04974062 CAS Number: 164461-18-1 |