Stampa…
3,6-Dichloropyridine-2-methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,6-Dichloro-2-(hydroxymethyl)pyridine
OR40359-1G OR40359-5G
APOSOR40359-1GEA 94.5 EUR
APOSOR40359-1G APOSOR40359-5G
3,6-Dichloropyridine-2-methanol 95%
3,6-Dichloropyridine-2-methanol
Formula: C₆H₅Cl₂NO
Peso molecolare: 178,02 g/mol
Punto di ebollizione: 100…102 °C/0,2mmHg
Punto di fusione: 49…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185536
CAS Number: 58804-10-7