Stampa…
[3-(Methylamino)-4-nitrophenyl]methanol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR40346-1G OR40346-500MG
APOSOR40346-1GEA 538 EUR
APOSOR40346-1G APOSOR40346-500MG
[3-(Methylamino)-4-nitrophenyl]methanol 95+%
[3-(Methylamino)-4-nitrophenyl]methanol
Formula: C₈H₁₀N₂O₃
Punto di fusione: 90…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16622776
CAS Number: 1228182-77-1