Stampa…
Methyl-2-[(4-aminobenzyl)amino]-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-[(4-aminobenzyl)amino]-5-nitrobenzoate
OR40345-1G OR40345-500MG
APOSOR40345-1GEA 299 EUR
APOSOR40345-1G APOSOR40345-500MG
Methyl-2-[(4-aminobenzyl)amino]-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-2-[(4-aminobenzyl)amino]-5-nitrobenzenecarboxylate
Formula: C₁₅H₁₅N₃O₄
Peso molecolare: 301,3 g/mol
Punto di fusione: 166…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16622773
CAS Number: 1228183-73-0