Stampa…
3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenylbenzenecarboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR40341-1G OR40341-500MG
APOSOR40341-1GEA 1070 EUR
APOSOR40341-1G APOSOR40341-500MG
3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenylbenzenecarboxylate 95+%
3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenylbenzenecarboxylate
Formula: C₁₄H₁₂ClNO₃
Punto di fusione: 144…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16622765
CAS Number: 1228182-63-5