(2-Chloropyridin-3-yl)acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR40338-10G
OR40338-25G
OR40338-5G
APOSOR40338-10GEA
173
EUR
APOSOR40338-10G
APOSOR40338-25G
APOSOR40338-5G
(2-Chloropyridin-3-yl)acetonitrile 97%
(2-Chloropyridin-3-yl)acetonitrile
Formula:
C₇H₅ClN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09923767 CAS Number: 101012-32-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |