Stampa…
3-Amino-5-chloropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40335-1G OR40335-25G OR40335-5G
APOSOR40335-1GEA 81.2 EUR
APOSOR40335-1G APOSOR40335-25G APOSOR40335-5G
3-Amino-5-chloropyridine 98%
3-Amino-5-chloropyridine
Formula: C₅H₅ClN₂
Punto di fusione: 71…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03701386
CAS Number: 22353-34-0