Stampa…
Methyl-4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzoate
OR40313-1G OR40313-5G OR40313-25G
APOSOR40313-1GEA 14.7 EUR
APOSOR40313-1G APOSOR40313-5G APOSOR40313-25G
Methyl-4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate
Formula: C₉H₈ClNO₅
Peso molecolare: 245,62 g/mol
Punto di fusione: 103…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140357
CAS Number: 63603-09-8