Stampa…
Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzoate
OR40312-1G OR40312-500MG OR40312-5G
APOSOR40312-1GEA 154 EUR
APOSOR40312-1G APOSOR40312-500MG APOSOR40312-5G
Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Formula: C₁₆H₁₅NO₆
Peso molecolare: 317,3 g/mol
Punto di fusione: 76…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140356
CAS Number: 1221792-98-8