Stampa…
trans-1-Benzyl-4-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR40306-1G OR40306-500MG
APOSOR40306-1GEA 561 EUR
APOSOR40306-1G APOSOR40306-500MG
trans-1-Benzyl-4-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95+%
trans-1-Benzyl-4-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₇H₁₈N₂O₂
Punto di fusione: 85…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140334
CAS Number: 1221791-62-3