Stampa…
Methyl-3-hydroxypyridazine-6-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylate, Methyl 1,6-dihydro-6-oxopyridazine-3-carboxylate
OR40305-10G OR40305-5G
APOSOR40305-10GEA 97.4 EUR
APOSOR40305-10G APOSOR40305-5G
Methyl-3-hydroxypyridazine-6-carboxylate 97%
Methyl-3-hydroxypyridazine-6-carboxylate
Formula: C₆H₆N₂O₃
Peso molecolare: 154,13 g/mol
Punto di fusione: 189…191 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17015975
CAS Number: 63001-30-9