Stampa…
Methyl-4-methylisoxazole-5-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR40303-100MG OR40303-1G OR40303-250MG
APOSOR40303-100MGEA 207 EUR
APOSOR40303-100MG APOSOR40303-1G APOSOR40303-250MG
Methyl-4-methylisoxazole-5-carboxylate 95%
Methyl-4-methylisoxazole-5-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₃
Peso molecolare: 141,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026361
CAS Number: 261350-48-5