Stampa…
4-Amino-3-methylbenzenesulphonic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40300-100G OR40300-250G
APOSOR40300-100GEA 39.4 EUR
APOSOR40300-100G APOSOR40300-250G
4-Amino-3-methylbenzenesulphonic acid
4-Amino-3-methylbenzenesulphonic acid
Formula: C₇H₉NO₃S
Peso molecolare: 187,22 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025198
CAS Number: 98-33-9
EINECS: 202-658-6