Stampa…
[(1R,5S,6R)-3-Benzyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl]methanol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (1R,5S,6R)-3-Aza-3-benzyl-6-(hydroxymethyl)bicyclo[3.1.0]hexane, rel-((1R,5S,6r)-3-Benzyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl)methanol
OR40298-1G OR40298-500MG
APOSOR40298-1GEA 709 EUR
APOSOR40298-1G APOSOR40298-500MG
[(1R,5S,6R)-3-Benzyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl]methanol 95+%
[(1R,5S,6R)-3-Benzyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl]methanol
Formula: C₁₃H₁₇NO
Peso molecolare: 203,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140332
CAS Number: 134575-07-8